Learn More
Fisherbrand™ Econo Traceable™ Kühlschrankthermometer
Kostengünstiges Kühlschrankthermometer mit leicht ablesbarer Anzeige
19.55 CHF - 33.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DNV, ISO 17025, A2LA |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 1 x 2.5 x 6.4 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung in Lagerräumen, Laboren, Büros, Hauben und Schränken |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
Höhe (metrisch) | 6.4 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11812592
|
Fisherbrand™
90029-20 |
Preisgünstiges Traceable Thermometer | - 9.9 ° bis + 55 °C | ±1 °C |
19.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11719765
|
Fisherbrand™
90029-26 |
Preisgünstiges Traceable Ultra Thermometer | - 9.9 ° bis + 55 °C | ±0,5 °C |
33.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Econo Traceable Kühlschrankthermometer eignen sich ideal für die Überwachung der Temperatur in Lagerräumen, Laborräumen, Büros, Hauben und Schränken. Die Anzeige ist problemlos ablesbar.
- Umschaltbarer °F/°C-Temperaturbereich
- Always-hold™-Saugnapf ermöglicht sichere Platzierung im Kühlschrank, wird auch mit Velcro™-Klettverschlüssen geliefert
- Anzeige aktualisiert alle 30 Sekunden, ermöglicht das Ablesen ohne Wirkung der offenen Kühlschranktür
- Einfache Ablesbarkeit, LCD-Ziffernhöhe beträgt 0.5 in.
- Genauigkeit beträgt ±1 °C im Bereich von 0 bis 25 °C und ±1.5 °C außerhalb des Bereichs, Auflösung von 0.1°
Bestellinformation
Abmessungen: 1 x 2.5 x 0.37 in. (2.5 x 6.4 x 1.1 cm); Gewicht: 0.5 oz. (14.17 g)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Zur Überwachung in Lagerräumen, Laboren, Büros, Hauben und Schränken | |
6.4 cm | |
1 cm | |
0,5 oz. | |
1 in. | |
131 °F | |
14,2 °F | |
14,2 ° bis 131 °F | |
Digital-LCD |
1 x 2.5 x 6.4 cm | |
2,5 in. | |
1.5 V-Silberoxidbatterie | |
0,1 °C | |
10 g | |
0,39 in. | |
55 °C | |
-10 °C | |
- 9.9 ° bis + 55 °C | |
2,5 cm |