Learn More
Fisherbrand™ Econo Traceable™ Kühlschrankthermometer
Kostengünstiges Kühlschrankthermometer mit leicht ablesbarer Anzeige
Marke:  Fisherbrand™ 90029-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812592
  • 19.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1.5 V-Silberoxidbatterie mit langer Lebensdauer
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Econo Traceable Kühlschrankthermometer eignen sich ideal für die Überwachung der Temperatur in Lagerräumen, Laborräumen, Büros, Hauben und Schränken. Die Anzeige ist problemlos ablesbar.
  • Umschaltbarer °F/°C-Temperaturbereich
  • Always-hold™-Saugnapf ermöglicht sichere Platzierung im Kühlschrank, wird auch mit Velcro™-Klettverschlüssen geliefert
  • Anzeige aktualisiert alle 30 Sekunden, ermöglicht das Ablesen ohne Wirkung der offenen Kühlschranktür
  • Einfache Ablesbarkeit, LCD-Ziffernhöhe beträgt 0.5 in.
  • Genauigkeit beträgt ±1 °C im Bereich von 0 bis 25 °C und ±1.5 °C außerhalb des Bereichs, Auflösung von 0.1°
Bestellinformation
Abmessungen: 1 x 2.5 x 0.37 in. (2.5 x 6.4 x 1.1 cm); Gewicht: 0.5 oz. (14.17 g)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA
Zur Überwachung in Lagerräumen, Laboren, Büros, Hauben und Schränken
6.4 cm
1 cm
0,5 oz.
1 in.
0,39 in.
55 °C
-10 °C
- 9.9 ° bis + 55 °C
Digital-LCD
1 x 2.5 x 6.4 cm
2,5 in.
1.5 V-Silberoxidbatterie
0,1 °C
10 g
Preisgünstiges Traceable Thermometer
131 °F
14,2 °F
14,2 ° bis 131 °F
±1 °C
2,5 cm