Learn More
Fisherbrand™ Dust'It™ Gebläse
Leistungsstarker Blasebalg zum Entfernen von Staub, Fusseln und Schmutz mit hohem Druck und Präzisionsluftdüse,
Marke:  Fisherbrand™ 90024-69
Artikelnummer. 11794336
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch kontrolliertes ”Quetschen“ kann die ausgeblasene Luftstromstärke variiert werden
  • Oberes Einweg-Einlassventil verhindert Ansaugen von Luft/Staub durch die Spitze
  • Nichtleitende Schlauchspitze aus Kunststoff hinterlässt keine Kratzer und erlaubt Reinigung von optischen Linsen, Objektträgern, Leiterplatten und Küvetten
  • Geeignet für die Reinigung von empfindlichen, schwer zu reinigenden und unzugänglichen Gerätschaften
  • Umweltfreundlich
Bestellinformation
Abmessungen: D 2.25 x 5 in. (5.7 x 12.7 cm). Gewicht: 0.6 kg (2 oz).
Spezifikation
Spezifikation
Dust'It Blasebalg
None
Aerosol
Unscented
5.7 x 12.7 cm
2 oz.
None
No
None
Non-sterile
Leistungsstarker Blasebalg zum Entfernen von Staub, Fusseln und Schmutz mit hohem Druck und Präzisionsluftdüse
56.7 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dust'It™ Gebläse > 5.7 x 12.7cm