Learn More
Electrothermal Kapillarrohr für Digitale Schmelzpunktgeräte
Für die Verwendung mit digitalen Schmelzpunktgeräten der IA9000 Serie
Marke: Electrothermal 03010-67
Beschreibung
Kapillarröhrchen, 1.5 mm, 1000/Packung. Für die Verwendung mit digitalen Schmelzpunktgeräten der IA9000 Serie
Das digitale Schmelzpunktbestimmungsgerät der verbesserten und neu aufgelegten Serie IA9000 ermöglicht es, die Schmelzpunkte von Proben einfach und ohne Genauigkeitsverluste zu bestimmen. Die Temperaturauflösung beträgt 0.1 °C. Das Gerät eignet sich hervorragend für mehrere Anwender. Es verfügt über einen höhenverstellbaren Arm und einen drehbaren Betrachtungskopf und kann somit individuell angepasst werden. Das ergonomische Design ermöglicht eine bequeme und einfache Handhabung. Als visuelle Hilfe ist im Betrachtungskopf eine Lupe integriert, die eine 8-fache Vergrößerung bietet. Das Schmelzpunktbestimmungsgerät verfügt über eine Folientastatur mit anwenderfreundlicher Menüstruktur. Als weiteres Komfortmerkmal ist der Arm komplett zusammenklappbar und kann im Gerät verstaut werden, somit kann das Gerät platzsparend flach gelagert werden. Die Schmelzpunktbestimmungsgeräte der Serien IA9200 und IA9300 bieten die Möglichkeit, 500 bis 1000 gemessene Schmelztemperaturen zu speichern und können an einen Drucker angeschlossen werden.
Leistung
- Die Folientastatur mit einfacher Menüführung erlaubt eine intuitive Bedienung
- Komfortable Druckknopfsteuerung: Die Druckknöpfe sind so angebracht, dass die Temperaturaufzeichnung erfolgen kann, ohne dass man den Blick von der Probe wenden muss
- Der digitale Mikroprozessor mit ±0.1 °C Auflösung sorgt für eine kurze Aufwärmzeit und eine genaue Temperaturregelung
- Ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme und Messung von 3 Schmelzkapillaren
- Jedes Modell wird mit 50 Schmelzkapillaren ausgeliefert
- 3 hörbare Pieptöne zeigen an, dass die Temperatur in der Messkammer stabil ist und die Messung durchgeführt werden kann
- Der verstellbare Arm mit der integrierten Lupe kann im Gerät verstaut werden
- Schärfeneinstellbares Objektiv
- Der drehbare Betrachtungskopf und das Sicherheitsokular verhindern Blendung und schützen die Augen vor der heißen Messkammer
- Die eingebaute Weitwinkellupe mit 8-facher Vergrößerung und einer Lichtquelle erleichtert die gleichzeitige Betrachtung der 3 Proben und ermöglicht eine ermüdungsfreie Bearbeitung
- Die Kalibrierung erfolgt entweder durch den Anwender selbst oder durch den Hersteller bzw. Kundendienst. Bei einer anwenderseitigen Kalibrierung ist ein Kalibrier-Kit erforderlich
- Ein Kalibrierschlüssel ermöglicht eine verbesserte Kalibrierung
- 32-bit Prozessor
- Aufnahme von 3 Schmelzkapillaren mit bis zu 2 mm Außendurchmesser (Lagerplatz für 100 Kapillaren)
- Entnahme des Probenhalters zur Reinigung und zum Einsatz einer Kühlvorrichtung möglich
- 40 mm-Objektiv (8-fache Vergrößerung), abnehmbar und mit verstellbarem Fokus
- Messkammertemperatur bis 400 °C
- Temperaturauflösung: ±0.1°C
- Genauigkeit: ±1 %
- Folientastatur mit 13 Tasten
- Auswählbare Kühlrate
- Schnelle Heizrate von 10 °C pro Minute
- Mit einer weißen LED beleuchtete Messkammer
- Display (2 Reihen mit Schriftzeichen und LCD-Hintergrundbeleuchtung)
- Gewicht: 5.5 lbs.
- Abmessungen: 35.5 x 20 x 8 cm
Feste Heizrate bei Modell IA9100
- Mit den Tasten UP und DOWN lässt sich der Startpunkt schnell programmieren
- 4 x 1 Schmelzpunktspeichereinheit
- Mit der Taste RAMP lässt sich eine Heizrate von 1 oder 10 °C pro Minute einstellen
- Enthält alle Funktionen des Standardmodells (oben)
- NiCd-Akku für den Speicher und zur Absicherung der Uhrfunktion
- Computeranschluss
- Druckeranschluss
- Speichermöglichkeit auf USB-Stick
- Heizrate zwischen 0.2 und 10 °C pro Minute in 0.1 °C-Stufen
- (Automatisch oder manuell zugewiesene) Chargennummern mit Datum und Uhrzeit werden hinzugefügt
- Enthält RS-232-C-Anschluss für Computer oder Drucker (12-144-58 muss separat bestellt werden)
- Ein Schmelztemperaturspeicher mit 6 Speicherplätzen zeichnet bei jeder der 3 untersuchten Proben die Start- und Endpunkte auf
- Vorprogrammierte Heizrate von 1 °C pro Minute plus Programmierung einer variablen Heizrate von 0.2 bis 10 °C pro Minute in 0.1 °C-Stufen
- Der On-Board-Speicher speichert bis zu 500 einzelne Chargen
- 3 x 2 Schmelzpunktspeichereinheit
- Datum- und Uhrzeitfunktion
- Computeranschluss
- Druckeranschluss
- Speichermöglichkeit auf USB-Stick
- Mit der Probenröhrchen-Auswahltaste können Sie zwischen den Probenröhrchen umschalten, die LEDs zeigen das gewählte Probenröhrchen an
- Enthält RS-232-C-Anschluss für Computer oder Drucker
Compliance
Entspricht US-amerikanischen Pharmakopöe-Bedingungen
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
1000 Kapillarröhrchen | |
0.05 Zoll | |
1,5 mm |