Learn More
Fisherbrand™ Digitalzähler, Anhänger mit Armband
Leicht und anwenderfreundlich.
Marke:  Fisherbrand™ 90023-63
10.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11872710
  • 14.72 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Problemlos ablesbare LCD-Anzeige, zählt bis 99,999, mitgelieferte Batterie reicht bei häufigem Gebrauch zwei Jahre. Ohne die von mechanischen Zählwerken bekannten Probleme.
  • Mit O-Ring abgedichtetes Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist wasserdicht und stoßfest
  • Taste mit Klicklaut zur Bestätigung einer Zählung
  • Vertiefte Taste für Nullstellung vermeidet ein “versehentliches” Zurücksetzen
  • Durchmesser: 1.88 × 0.5 in. (47 × 13 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Digitaler Handzähler
99.999
Je 1
4.7 cm
1.27 cm
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer bei Dauerbetrieb
LCD
ABS-Kunststoff
1,8 in.
0,5 in.
Anwenderfreundliche und zuverlässige Zählfunktion
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitalzähler, Anhänger mit Armband > Digitalzähler, Anhänger mit Armband