Beschreibung
- Datenhaltefunktion
- °C/°F-Austausch
- Alarmeinstellung für hohe/niedrige Temperatur
- Mit Zeitschaltuhr
Spezifikationen
- Messbereich: -50° bis +300 °C/-58 ° bis +572 °F
- Batterie: 1,5 V Größe AAA x 1 Stck
- Zeitraum: 99 Stunden bis 59 Sekunden
- Displaymaße: (36 x 16 mm) x 2
- Sondenlänge: 15cm
- Sondendurchmesser: 0,04mm
- Sondenkabellänge: 100cm
- Produktgröße: 65 x 97 x 20mm
Spezifikation
0.04 mm | |
(36 x 16 mm) x 2 | |
100 cm | |
Plastic | |
Digital Thermometer | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
Digital |
65 x 97 x 20 mm | |
8 cm | |
15 cm | |
99 h 59 s | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
6 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kompaktthermometer mit Fühler, Bereich: -50° bis +300 °C (-58° bis +572 °F) > Kompaktes Thermometer mit Sonde; Bereich: -50° bis +300°C (-58° bis +572°F)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur