Learn More
Fisherbrand™ CMU Geregelte und ungeregelte Heizmäntel aus Metall
Aluminiumgehäuse ist robust, chemikalienbeständig, leicht und einfach zu reinigen
432.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
---|---|
Produkttyp | Heizmantel |
Temperatur (metrisch) | 450 °C |
Temperatur (angloamerikanisch) | 842 °F |
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Kapazität (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Kapazität (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11502714
|
Fisherbrand™
36003-14 |
Heizmantel | 500 ml | 280 w | N/A | ||||||
Beschreibung
CMU Heizmäntel mit Umhausung aus Metall werden in der Chemie zur Erwärmung von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet. Sehr sicher in der Anwendung, daher ideal für stark frequentierte Labore mit mehreren Anwendern. Die Umhausung aus Metall ist so konzipiert, dass sie während des Betriebs “handwarm” bleibt. Zudem sind diese Geräte mit einem elektrisch geerdeten Schirm aus Edelstahl ausgestattet, der das Element abdeckt, und doppelt abgesichert. Damit ist eine noch höhere Sicherheit gegeben. Bei Austritt von Flüssigkeit aus dem Kolben werden die Heizmäntel automatisch ausgeschaltet, um den Anwender vor Stromschlägen zu schützen.
- Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und verringern so die Gefahr eines Kolbenbruchs
- Das Heizelement ist an einer starren, wärmeisolierten Kartusche befestigt. Dadurch sind eine maximale Wärmeübertragung und eine hervorragende mechanische Stabilität gegeben
- Heizelemente und Isolierung bilden eine Heizpatrone, die problemlos ausgetauscht werden kann
- Die Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze unter und um den Rand und die Heizpatrone sorgt dafür, dass das Äußere nur “handwarm” wird
- Der Edelstahlschirm, der das Heizelement abdeckt, ist direkt an den Schutzleiter des Kabels angeschlossen. Das gibt zusätzlichen Schutz
- Mäntel sind doppelt abgesichert, um die Sicherheit zu erhöhen
- Rutschfeste Füße und Stützklammern sorgen für zusätzliche Stabilität
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5000 ml
- Elementtemperaturen bis zu 450 °C
- Integrierter Energieregler
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Robustes und leicht zu reinigendes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Es sind auch Ausführungen ohne Regelung erhältlich (als Regler werden der MC5 und der MC242 empfohlen)
Technische Daten:
Modelle CMU0050, CMU0100, CMU0250:
- Fassungsvermögen des Kolbens: 50 bis 250 ml
- Gehäusematerial: Pulverbeschichtetes Aluminium
- Max. Elementtemperatur: 450 °C
- Abmessungen (T x B x H): 6.8 x 6.8 x 5.9 Zoll
- Versandgewicht: 1.65 lbs.
- Fassungsvermögen des Kolbens: 500 bis 1000 ml
- Gehäusematerial: Pulverbeschichtetes Aluminium
- Max. Elementtemperatur: 450 °C
- Abmessungen (T x B x H): 8.6 x 8.6 x 6.6 Zoll
- Versandgewicht: 3.3 lbs.
Bestellinformation
Regler sind gesondert erhältlich. Empfohlen werden die Regler MC242X1, MC242, MC810BX1 und MC810B. Für den Betrieb der Heizmäntel CMU12 und CMU22 wird einer der Regler MC238 oder MC238X1 benötigt.
Certifications
CE, CSA
Warranty
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
CE, CSA | |
Heizmantel | |
450 °C | |
842 °F |