Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometer
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
Marke: Fisherbrand™ 11571F
Beschreibung
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
- Permanently marked with individual serial numbers
Bestellinformation
Verwenden Sie den Fisherbrand Zylinder 08-530J mit 250 ml Flüssigkeit zum Eintauchen, separat erhältlich
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Compliance
Die Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen, kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
Baume-Hydrometer | |
Ohne 3-Punkt-Zertifizierung | |
Kalknatronglas | |
Baume „schwere“ Skala für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
0.1° | |
295 mm | |
49 to 61° |