Learn More
Assorted pH Buffer Pouches, Fisherbrand™
Economical, accurate, convenient
Marke:  Fisherbrand 35653-04
Artikelnummer. 17927242
  • 103.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 21-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Economical, accurate, convenient
  • ±0.01pH accuracy at 25°C (77°F)
  • Pack of 20 pouches: five pouches each of pH 4, 7, and 10 buffers and rinse solution
Certifications
Alle Lösungen sind gemäß NIST™-Standards zertifiziert und rückverfolgbar.
Spezifikation
Spezifikation
Calibration
4; 10; 7
20 pouches
pH Meter and Electrode
Liquid
Buffer
Produktvorschläge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Assorted pH Buffer Pouches, Fisherbrand™ > Buffer Pouches; 5 each pH 4,7,10 and rinse solution