Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallische ORP-Indikatorelektrode, Quecksilber-frei
Platin-Referenzhalbzelle für ORP-Messungen und Redox-Titrationen
Marke:  Fisherbrand™ 93X219132
Artikelnummer. 10626201
  • 319.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Erfordert: 13-640-150-poliger Steckeradapter für US-Standardeingänge bzw. 13-620-490 BNC-Eingangsadapter für BNC-Eingänge
Beschreibung
Beschreibung
Platin-Referenzhalbzelle für ORP-Messungen und Redox-Titrationen
  • Glaskörper und großflächiges Platinum-Element
  • Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)
  • Länge 5.5 in. (14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
-5 °C° bis +100 °C°
ORP, Redox
-5 bis + 100 °C
140 mm
10 mm
Glas
ORP-Elektrode
23 °F bis 212 °F
5,5 in.
0.39 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Metallische ORP-Indikatorelektrode, Quecksilber-frei > Für ORP/Redox-Messungen; Stiftanschluss