Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Membrankappen für gassensitive Kombinations-ISEs
Satz mit drei Ersatz-Membrankappen mit O-Ringen.
Marke:  Fisherbrand™ 01X560201
Artikelnummer. 11530134
  • 194.00 CHF / 3 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Satz mit drei Ersatz-Membrankappen mit O-Ringen.
  • Für Ammoniakgasmesskombination ISEs 13-620-508, 13-620-509; Kohlendioxidgasmesskombination ISEs 13-620-510, 13-620-511
  • Satz mit drei Ersatz-Membrankappen
  • Mit O-Ringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak-gassensitive Kombinationselektrode; ionenselektive
Membrankappe
12 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Membrankappen für gassensitive Kombinations-ISEs > Für Ammoniak-Gasmessungs-Kombination ISEs 13-620 -508, 13-620-509; 12 mm-Durchmesser