Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gasempfindliche Kombinations-ISEs
Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich
689.00 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen Bestimmung der Konzentration von Ammoniak und Ammoniumionen in Abwasser, Kesselwasser, industriellen Abfällen, Rauchgasen, Lebensmitteln und Düngemitteln
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Länge (metrisch) 102 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Interferenzen Betriebsbereich (metrisch) pH-Bereich Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Interferenzen Betriebsbereich (metrisch) pH-Bereich Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11500134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X559901
Flüchtige Amine, Metall-Kationen zur Komplexbildung von Ammoniak 0.009 bis 1700 ppm 13 US-Norm/Stift Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11510134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X560001
Flüchtige Amine, Metall-Kationen zur Komplexbildung von Ammoniak 0.009 bis 1700 ppm 13 Der BNC-auf-USS-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich.Bestellnummer:13-641-890
689.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich
Vormontierte und -getestete Kappe mit Membran
  • Gewährleistet optimale Membranspannung und -ausrichtung bei leckagefreiem Betrieb
  • Die Membran ist wesentlich weniger anfällig für Tensidverschlechterungen: Sie kann über einen längeren Zeitraum in verschiedensten Abwasserproben und Prozessströmen eingesetzt werden
  • Die nicht kristallisierende Fülllösung beeinträchtigt die Leistung nicht und verursacht keinen Membranbruch
  • Mit einem Kabel mit 39 in. (1 m) Länge
Eigenschaften
  • Festes, chemisch beständiges Gehäuse
  • Gebundene Membran/für Oak Ridge-Röhrchen
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen als herkömmliche ISEs
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific™ Technical Applications abgesichert
Ammoniakkombinations-ISE
  • Zur Bestimmung der Ammoniak- und Ammoniumionenkonzentration in diversen Proben
  • Mögliche Einsatzgebiete: Abwasser, Kesselwasser, Industrieabfälle, Rauchgase, Lebensmittel, Düngemittel
  • Keine Beeinträchtigung der Messung durch Probenfarbe, Trübung oder Schwebstoffe
  • Gase wie CO2, SO2 und H2S stören nicht die Messung
  • Diese Methode wurde gemäß ASTM und EPA zugelassen
Kohlendioxidkombinations-ISE
  • Misst Kohlendioxid, Karbonat und Bikarbonat
  • Mögliche Einsatzgebiete: kohlensäurehaltige Getränke, Weine, Grundwasser, Meerwasser
Bestellinformation
Ersatz-Membrankappen: Ammoniak, 13-620-512; Kohlendioxid, 13-620-513. Fülllösungen: Ammoniak, ACCU-080-0500; Kohlendioxid, 13-641-766.
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Konzentration von Ammoniak und Ammoniumionen in Abwasser, Kesselwasser, industriellen Abfällen, Rauchgasen, Lebensmitteln und Düngemitteln
13 mm
102 mm
32 °F bis 122 °F
<300 Megaohm
0 bis 50 °C
0.5 Zoll
4.01 Zoll
Epoxidschaft
ASTM, EPA
0 bis 50 °C
Kombinations-ISE