Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gasempfindliche Kombinations-ISEs
Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich
Marke:  Fisherbrand™ 93X560001
452.46 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11510134
  • 689.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Ammoniak- und Kohlendioxidanalysen; robustes, chemikalienbeständiges Gehäuse; dauerhaft verbundene Konstruktion aus Membran und Verschluss; kein aufwändiges Zusammensetzen durch den Anwender erforderlich
Vormontierte und -getestete Kappe mit Membran
  • Gewährleistet optimale Membranspannung und -ausrichtung bei leckagefreiem Betrieb
  • Die Membran ist wesentlich weniger anfällig für Tensidverschlechterungen: Sie kann über einen längeren Zeitraum in verschiedensten Abwasserproben und Prozessströmen eingesetzt werden
  • Die nicht kristallisierende Fülllösung beeinträchtigt die Leistung nicht und verursacht keinen Membranbruch
  • Mit einem Kabel mit 39 in. (1 m) Länge
Eigenschaften
  • Festes, chemisch beständiges Gehäuse
  • Gebundene Membran/für Oak Ridge-Röhrchen
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen als herkömmliche ISEs
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific™ Technical Applications abgesichert
Ammoniakkombinations-ISE
  • Zur Bestimmung der Ammoniak- und Ammoniumionenkonzentration in diversen Proben
  • Mögliche Einsatzgebiete: Abwasser, Kesselwasser, Industrieabfälle, Rauchgase, Lebensmittel, Düngemittel
  • Keine Beeinträchtigung der Messung durch Probenfarbe, Trübung oder Schwebstoffe
  • Gase wie CO2, SO2 und H2S stören nicht die Messung
  • Diese Methode wurde gemäß ASTM und EPA zugelassen
Kohlendioxidkombinations-ISE
  • Misst Kohlendioxid, Karbonat und Bikarbonat
  • Mögliche Einsatzgebiete: kohlensäurehaltige Getränke, Weine, Grundwasser, Meerwasser
Bestellinformation
Ersatz-Membrankappen: Ammoniak, 13-620-512; Kohlendioxid, 13-620-513. Fülllösungen: Ammoniak, ACCU-080-0500; Kohlendioxid, 13-641-766.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Konzentration von Ammoniak und Ammoniumionen in Abwasser, Kesselwasser, industriellen Abfällen, Rauchgasen, Lebensmitteln und Düngemitteln
0.5 Zoll
Nicht kristallisierend – NH4Cl
102 mm
0.009 bis 1700 ppm
ASTM, EPA
Flüchtige Amine, Metall-Kationen zur Komplexbildung von Ammoniak
< 30 s
0 °C° bis 50 °C°
Der BNC-auf-USS-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich.Bestellnummer:13-641-890
13 mm
4.01 Zoll
Epoxidschaft
32 °F bis 122 °F
13
<300 Megaohm
0 bis 50 °C
Kombinations-ISE