Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Referenzelektrode mit Epoxidschaft, Quecksilber-frei
Ein robustes Epoxid-Gehäuse macht dieses Gerät zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen
Marke: Fisherbrand™ 13-620-858
Beschreibung
Ein robustes Epoxid-Gehäuse macht dieses Gerät zur optimalen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen
- Robuster Epoxidharzschaft für die innerbetriebliche Überwachung, Feldmessungen, Schulungslabore, Klassenräume
- Stabil mit ionenselektiven Elektroden
- Robust genug, um sie in der Hand zu halten, direkt in einem Gefäß zu verwenden oder Lösungen zu rühren
- Keine Notwendigkeit für zusätzliche Rührer
Spezifikation
Pin | |
Epoxid | |
Quecksilberfreie Referenzelektrode | |
Vor Ort, Labor | |
106 mm | |
Refillable |
Poröses Polymer | |
Max 80°C | |
Flüssig | |
30 in. | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31