Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Elektrodenreservoir – Quecksilber-frei
Reservoir, Elektrode; Fisher Scientific accumet; Lagerung einer Elektrode in geeigneter Einweichlösung; ovale Flasche aus Polyethylen; lecksichere Dichtung; 1 L x 2 B x3.75 Zoll H
Marke:  Fisherbrand™ 01X559601
27.62 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11570124
  • 29.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Reduzierdichtung zur Verwendung mit Elektroden mit einem Durchmesser von 0.25 Zoll (6.4 mm)
Beschreibung
Beschreibung
Reservoir, Elektrode; Fisher Scientific accumet; Lagerung einer Elektrode in geeigneter Einweichlösung; ovale Flasche aus Polyethylen; lecksichere Dichtung; 1 L x 2 B x3.75 Zoll H
  • Speichert einzelne Elektroden in einer geeigneten Einweichlösung, ohne ausgetrocknete Messbecher oder verschüttete Flüssigkeit
  • Hält die Elektroden konditioniert und einsatzbereit
  • Ovale Polyethylenflasche 1 x 2 x 3.75 Zoll (L x B x H) (2.5 x 5.1 x 9.5 cm)
  • Die Kappe enthält zusätzliche O-Ringe für die Verwendung mit Elektroden mit einem Durchmesser von 6 mm, 10 mm oder 12 mm
  • Der O-Ring sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrode
Reduzierdichtung
25.4 x 50.8 x 95.2 mm (1 x 2 x 3.75 in.)
25.4 mm
50.8 mm
95.2 mm
Vorratstank
Polyethylen
1 in.
2 in.
3,75 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Elektrodenreservoir – Quecksilber-frei > 1 L x 2 B x 3.75 Zoll H