Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP115 Tragbares pH-Messgeräte-Kit
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke: Fisherbrand™ 01X541901
Includes: Messgerät, Accumet Nachfüllbare Kombinationselektrode (pH/ATC), 13-620-AP50 A, Nachfülllösung, stabiler Transportkoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierbeutel, 9 V-Batterie und Handbuch.
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Für den Einsatz im Labor und im Feld. Ausreichend vielseitig und robust für die meisten anspruchsvollen Anwendungen. Weiche Sensortasten mit Komfortgriff machen den einhändigen Betrieb zum Kinderspiel. Durch die kompakte Bauweise klein genug für die Jackentasche, aber intelligent genug für jedes Labor. Das Kit besitzt eine unzerbrechliche accumet pH/ATC-Elektrode, die für eine schnelle Reaktion und eine lange Lebensdauer wiederauffüllbar ist.
AP115 pH/mV/Temp-Messgeräte bieten alle Funktionen des AP110-Messgeräts, plus:
- 0.001pH-Auflösung
- Datum-/Uhrzeit-Display, um GLP-Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Messgerät, Accumet™ Nachfüllbare Kombinationselektrode (pH/ATC), 13-620-AP50 A, Nachfülllösung, stabiler Transportkoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierbeutel, 9 V-Batterie und Handbuch | |
-2 bis 20 | |
0 bis ± 2000 | |
LCD | |
3 Jahre | |
pH 0.001 | |
AP115 tragbarer pH-Messgerätesatz |
pH, mV, Temperatur | |
0.001 | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
GLP | |
Mehrere | |
-2 bis +20 pH |
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry