Learn More
Fisherbrand™ 12-DIGIT COMPUTER
Mit übergroßen, angehobenen Tasten für eine einfache Bedienung
Marke: Fisherbrand™ 6029FS
Includes: Chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse, eingebaute Solarpanele und Silberoxidbatterie
Beschreibung
Mit übergroßen, angehobenen Tasten für eine einfache Bedienung
- Für alle arithmetischen Berechnungen
- Verfügt über Speicher, Prozent, Fließkomma, Verhältnisse und Gesamtsummen
- Zeigt die Antwort auf 12 Stellen mit 0.5 Zoll H (1.3 cm) Ziffern an
- Stromversorgung über Solarpanel oder Silberoxid-Batterie
Bestellinformation
Abmessungen: 4.5 x 2.5 x 0.62 in. (11.4 x 6.4 x 1.6 cm); Gewicht: 85 g (3 oz.)
Spezifikation
Klappbares Gehäuse, Computer mit 12 Ziffern | |
0,25 in | |
4,5 x 2,5 Zoll | |
1,6 cm | |
11,4 cm | |
6,4 cm | |
85 g | |
Für alle arithmetischen Berechnungen |
LCD | |
Erhabene Jumbo-Tasten | |
0.62 Zoll | |
4,5 in. | |
2,5 in. | |
3 oz. | |
Solarmodul oder Silberoxid-Batterie | |
Chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse, eingebaute Solarpanele und Silberoxidbatterie |