Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinase K (Tritirachium-Album/Molekularbiologie)
71.55 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von DNA und RNA aus Zell- und Gewebepräparaten, Inaktivierung vieler Enzyme, einschließlich endogener Nukleasen |
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Quelle | Engyodontium album |
Produkttyp | Proteinase K |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10172903
|
Fisher BioReagents™
BP1700-50 |
50 mg |
71.55 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10103533
|
Fisher BioReagents™
BP1700-100 |
100 mg |
105.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10407583
|
Fisher BioReagents™
BP1700-500 |
500 mg |
444.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Proteinase K (Tritirachium-Album/Molekularbiologie)
- Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
Proteinase K wird häufig für die Isolierung von DNA und RNA aus Zell- und Gewebepräparaten verwendet. Es handelt sich um eine Protease über ein breites Spektrum, die viele Enzyme inaktiviert, einschließlich endogener Nukleasen.
Spezifikation
Weiß | |
-20 °C | |
Proteinase K |
Isolierung von DNA und RNA aus Zell- und Gewebepräparaten, Inaktivierung vieler Enzyme, einschließlich endogener Nukleasen | |
Engyodontium album | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
- Proteinase K
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.