Learn More
Tocris Bioscience™ Fisetin
Naturally occuring flavonoid and antioxidant; neuroprotective
Marke: Tocris Bioscience™ 5016/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fisetin is a naturally occuring flavonoid and antioxidant. Inhibits PI 3-K, Akt, mTOR and Cdk6. Displays antiproliferative activity in prostate cancer cells. Shown to activate ERK; exhibits neuroprotective activity in Huntington's disease models. Also a DNMT1 inhibitor.
Spezifikation
>98% | |
Fisetin | |
Fisetin |
50 mg | |
286.24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Fisetin > 50mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur