Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikatglas Reagenzglas, mit Bördelrand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborglasgeräte mit einem Rundboden, die u.a. bei chemische Reaktionen, Vorproben oder zur Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung finden.
28.10 CHF - 153.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10599841
|
DWK Life Sciences
261103603 |
80 mL |
66.05 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10058180
|
DWK Life Sciences
261100606 |
6 mL |
28.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10333751
|
DWK Life Sciences
261102307 |
35 mL |
53.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10682401
|
DWK Life Sciences
261102607 |
39 mL |
60.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10091863
|
DWK Life Sciences
261100306 |
4 mL |
28.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10313561
|
DWK Life Sciences
261100109 |
2 mL |
41.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10282001
|
DWK Life Sciences
261102101 |
25 mL |
49.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10078190
|
DWK Life Sciences
261101302 |
16 mL |
38.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10333801
|
DWK Life Sciences
261103303 |
60 mL |
45.65 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10777381
|
DWK Life Sciences
261100803 |
6,5 mL |
29.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10221961
|
DWK Life Sciences
261101602 |
20 mL |
46.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10757571
|
DWK Life Sciences
261103809 |
110 mL |
153.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durchgeführt.- Dünnwandig und somit unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung
- Der Bördelrand erleichtert das Ausgießen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Fiolax | |
Autoklavierbar |