Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikatglas Reagenzglas, mit Bördelrand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborglasgeräte mit einem Rundboden, die u.a. bei chemische Reaktionen, Vorproben oder zur Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen Anwendung finden.
Marke: DWK Life Sciences 261100306
18.56 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durchgeführt.- Dünnwandig und somit unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung
- Der Bördelrand erleichtert das Ausgießen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
0,4 bis 0,5 mm Stärke | |
Fiolax | |
100/Packung | |
10 mm |
4 mL | |
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung von kleinen Mengen Flüssigkeit | |
Autoklavierbar |