Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™-Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Marke:  Thermo Scientific™ 9405160
98.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11468499
  • 144.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
  • Zwei verschiedene Größen für Volumen von 10 bis 1000 μl
  • Spitze mit weiter Öffnung – Innendurchmesser der Öffnung: 1.1 mm bzw. 1.8 mm
  • Farbkennzeichnung: Weiß
  • Länge: 5.3/7.2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 1000 Breit, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Ungefiltert
Finntip 1000 Weit
7,2 cm
Racks
Thermo Scientific™ Finnpipette™
100 bis 1000 μl
Unsteril
2,8 in.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
10 x 96/Rack
FinnTip™ weite Öffnung
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™-Pipettenspitzen mit weiter Öffnung > 10 bis 1000 μl; Tablett, 10 x 96
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.