Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
Marke:  Thermo Scientific™ 9404193
119.00 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792574
  • 145.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
  • Nicht sterile Spitzen werden in Großpackungen geliefert, sterile Spitzen sind einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2.5 ml
Ungefiltert
ISO 9001, ISO 14001
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette
50, 100, 150, 200, 250 µl
Steril
Einzeln verpackt
Finntip™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2306316 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2023 Catalog Number9404193
Chargennummer2306016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/10/2023 Catalog Number9404193
Chargennummer2306015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/09/2023 Catalog Number9404193
Chargennummer2208614 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/09/2023 Catalog Number9404193
Chargennummer2218215 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/06/2023 Catalog Number9404193
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen > Volumen:2,5 ml; steril
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.