Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
Marke: Thermo Scientific™ 9404183
116.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
116.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
- Nicht sterile Spitzen werden in Großpackungen geliefert, sterile Spitzen sind einzeln verpackt
Spezifikation
1250 µl | |
Ungefiltert | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette |
25, 50, 75, 100, 125 µl | |
Steril | |
Einzeln verpackt | |
Finntip™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2319516 | Konformitätsbescheinigung | 21/01/2025 | 9404183 |
2236316 | Konformitätsbescheinigung | 04/09/2023 | 9404183 |
2002018 | Konformitätsbescheinigung | 08/08/2023 | 9404183 |
2206914 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2022 | 9404183 |
2117313 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2022 | 9404183 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.