Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
Marke: Thermo Scientific™ 9404233
33.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
33.50 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
- Nicht sterile Spitzen werden in Großpackungen geliefert, sterile Spitzen sind einzeln verpackt
Spezifikation
50 ml | |
Ungefiltert | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 µl | |
Steril | |
Einzeln verpackt | |
Finntip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.