Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
Marke:  Thermo Scientific™ 9404220
29.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.64 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10401891
  • 37.05 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
  • Nicht sterile Spitzen werden in Großpackungen geliefert, sterile Spitzen sind einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Ungefiltert
ISO 9001, ISO 14001
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette
500 , 1000, 1500, 2000 , 2500μL
Unsteril
Bulk
Finntip™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2208413 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2024 Catalog Number9404220
Chargennummer2208412 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2023 Catalog Number9404220
Chargennummer1916211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/10/2022 Catalog Number9404220
Chargennummer2116912 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/07/2022 Catalog Number9404220
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen > Volumen: 25 ml; unsteril; 20/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.