Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
GREENER_CHOICE
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9401110
65.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11783913
  • 92.61 CHF / 960 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte und gleichmäßige Oberfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verschiedene Verpackungsoptionen: Racks, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Racks, passend zur jeweils kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei Racks und zugehörigen Nachfüllpackungen
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 1000, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Ungefiltert
Blau
2,8 in.
Racks
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000
Zertifizierte Qualität
1000 μl
Unsteril
Finntip 1000
7,1cm
Blau
FinnTip™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24200H0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/09/2024 Catalog Number9401110
Chargennummer23147H0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2024 Catalog Number9401110
Chargennummer24087H0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog Number9401110
Chargennummer24074H0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/08/2024 Catalog Number9401110
Chargennummer23143H0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2024 Catalog Number9401110
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen > Finntip™ Pipettenspitzen; Volumen: 100 bis 1.000 μl; Farbcode: Blau; Sterilität: Steril; Packungsgröße: 10x Gestelle mit 96 Spitzen (insgesamt 960 Spitzen)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.