Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL
GREENER_CHOICE
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Finntip™ Pipettenspitzen wurden auf Basis unserer umfangreichen Erfahrung im Liquid-Handling-Bereich mit gleichmäßig glatten, hydrophoben Oberflächen zur Vermeidung von Flüssigkeitsretentionen entwickelt.
106.00 CHF - 909.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe Violett
Länge (angloamerikanisch) 1,3 in.
Länge (metrisch) 3,3 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Sterilität Fit for Purpose Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Fit for Purpose Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
10152532
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9400620
Unsteril Zertifizierte Qualität Bulk
106.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11722514
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9400610
Unsteril Zertifizierte Qualität Racks
596.00 CHF
3840 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11722534
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9400613
Steril Steril & PCR-fähig Racks
909.00 CHF
3840 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Accurate, precise pipetting with 384-format volume 20 μL. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Key Features:
  • Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
  • Available as Sterile or Non-sterile option
  • Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
  • Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Immediate traceability
  • Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
  • Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Violett
3,3 cm
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 20
Ungefiltert
1,3 in.
Violett
FinnTip™
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL