Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP-Kits
Diese All-inclusive-GLP-Kits mit ergonomischen und anwenderfreundlichen Pipettierern enthalten alles, was Sie zum Pipettieren benötigen.
1265.00 CHF - 1575.00 CHF
Spezifikation
Modell | Finnpipette™ Novus |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Finnpipette™ Novus |
Typ | GLP-Kit |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11859133
![]() |
Thermo Scientific™
4700470 |
10 bis 1000 μl |
1265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11869133
![]() |
Thermo Scientific™
4700490 |
100 bis 5000 μl |
1265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11485668
![]() |
Thermo Scientific™
4701120 |
1 bis 1000 μl |
1575.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11495668
![]() |
Thermo Scientific™
4701130 |
10 bis 10.000 μl |
1575.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Diese umfassenden Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP-Kits enthalten alles, was Sie zum Pipettieren benötigen. Die Kits decken den benötigten Volumenbereich mit vier verschiedenen Optionen ab und umfassen Finnpipette™ Novus™ Pipettierer, geeignete Ständer und Probenspitzen.
Das Novus GLP-Kit 1 enthält:
- Finnpipette Novus, 10–100 μl
- Finnpipette Novus, 100–1000 μl
- Zwei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Finntip Flex 200 und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Finnpipette Novus – Broschüre
Das Novus GLP-Kit 2 enthält:
- Finnpipette Novus, 100–1000 μl
- Finnpipette Novus 0,5 bis 5 ml
- Zwei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Finntip 5 ml und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Finnpipette Novus – Broschüre
- Leitfaden für das Pipettieren
Das Novus GLP-Kit 3 enthält:
- Novus Pipette, 1-10 μl, Mikro
- Novus Pipette, 10-100 μl
- Novus Pipette, 100-1000 μl
- Drei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Flex 10, Flex 200 und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Novus - Broschüre
Das Novus GLP-Kit 4 enthält:
- Novus Pipette, 10-100 μl
- Novus Pipette, 100-1000 μl
- Novus Pipette, 1 bis 10 ml
- Drei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Flex 200, Flex 1000 und Finntip 10 ml
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Novus - Broschüre
Spezifikation
Finnpipette™ Novus | |
1 | |
Finnpipette™ Novus | |
GLP-Kit |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.