Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Diese manuellen Pipetten mit variablem Volumen erleichtern das tägliche Pipettieren mit hohem Komfort und idealer Funktion.
310.87 CHF - 457.00 CHF
Spezifikation
Modell | Finnpipette™ F3 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Finnpipette™ F3 |
Typ | Pipette mit variablem Volumen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11805231
|
Thermo Scientific™
4640000 |
Finnpipette F3 1-10 μl micro | 1 bis 10 μl | Rosa | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11815231
|
Thermo Scientific™
4640010 |
Finnpipette F3 1-10 μl | 1 bis 10 μl | Gelb | Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11825231
|
Thermo Scientific™
4640020 |
Finnpipette F3 2-20 µl Micro | 2 bis 20 μl | Türkise Taste | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11835231
|
Thermo Scientific™
4640030 |
Finnpipette F3 2-20 μl | 2 bis 20 μl | Gelb | Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11865231
|
Thermo Scientific™
4640040 |
Finnpipette F3 10-100 μl | 10 bis 100 μl | Gelb | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 |
310.87 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11875231
|
Thermo Scientific™
4640050 |
Finnpipette F3 20-200 μl | 20 bis 200 μl | Gelb | Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 |
355.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11885231
|
Thermo Scientific™
4640060 |
Finnpipette F3 100-1000 μl | 100 bis 1000 μl | Blau | Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000 |
422.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11465568
|
Thermo Scientific™
4640070 |
Finnpipette F3 1 – 10 ml | 1 bis 10 ml | Rot | Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml, Flex Filter 10 ml Ext |
457.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11845231
|
Thermo Scientific™
4640080 |
Finnpipette F3 5-50 μl micro | 5 bis 50 μl | Türkise Taste | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11855231
|
Thermo Scientific™
4640090 |
Finnpipette F3 5-50 μl | 5 bis 50 μl | Gelb | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 |
352.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11828783
|
Thermo Scientific™
4640100 |
Finnpipette F3 0,5 bis 5 ml | 0,5 bis 5 ml | Grün | Finntip 5 ml, Filter 5 ml |
378.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen sind anwenderfreundlich und bieten die ideale Funktionalität für routinemäßiges Pipettieren. Die Finnpipette F3 Pipette hat eine breite, farbkodierte Fingerstütze und einen ergonomischen Griff. Finnpipette F3 Pipetten sind als Einkanal- oder Mehrkanalmodelle erhältlich.
- breite, farbkodierte Fingerstütze zum besseren Erkennen und für ergonomische Bedienung
- ergonomisch geformter Griff folgt den Konturen der Hand
- große Ergovisio Anzeige zur Volumenerkennung
- Griff aus langlebigem Material
- Multifunktionaler Pipettierknopf verhindert versehentliches Verstellen des Volumens.
- Der verbesserte Volumeneinstellmechanismus gewährleistet höhere Genauigkeit und Präzision.
- Ausblasverfahren zur effizienten Abgabe von Mikrotropfen in Modellen mit Volumina von 50 μl und kleiner
Spezifikation
Finnpipette™ F3 | |
1 | |
Finnpipette™ F3 | |
Pipette mit variablem Volumen |