Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Diese manuellen Pipetten mit variablem Volumen erleichtern das tägliche Pipettieren mit hohem Komfort und idealer Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 4640060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen sind anwenderfreundlich und bieten die ideale Funktionalität für routinemäßiges Pipettieren. Die Finnpipette F3 Pipette hat eine breite, farbkodierte Fingerstütze und einen ergonomischen Griff. Finnpipette F3 Pipetten sind als Einkanal- oder Mehrkanalmodelle erhältlich.
Ergonomischer Komfort
- breite, farbkodierte Fingerstütze zum besseren Erkennen und für ergonomische Bedienung
- ergonomisch geformter Griff folgt den Konturen der Hand
- große Ergovisio Anzeige zur Volumenerkennung
Ideale Funktion
- Griff aus langlebigem Material
- Multifunktionaler Pipettierknopf verhindert versehentliches Verstellen des Volumens.
- Der verbesserte Volumeneinstellmechanismus gewährleistet höhere Genauigkeit und Präzision.
- Ausblasverfahren zur effizienten Abgabe von Mikrotropfen in Modellen mit Volumina von 50 μl und kleiner
Mit Finntip Pipettenspitzen und anderen Pipettenspitzenmodellen kompatibel
Spezifikation
±1,5 bis 0,5 % | |
Finnpipette F3 100-1000 μl | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
100 bis 1000 μl | |
0,6 bis 0,2 % |
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000 | |
Blau | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
1 μl | |
Blau |