Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten
Verwenden Sie diese Mehrkanalpipette für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ 4662070
664.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipette für sehr anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Pipette mit ihrem schlanken, robusten Design besteht aus PVDF-Komponenten, die rauen Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Vollständig autoklavierbar und als 8-, 12- und 16-Kanal-Versionen für mehrere Volumenbereiche erhältlich. Bei den Modellen mit niedrigem Volumenbereich gewährleistet die Ausblasverfahrens-Funktion eine genaue Abgabe selbst kleinster Volumina.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F2: Im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu ermöglichen.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann
Spezifikation
Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex-Filter 300 | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Pipette | |
1 μl |
Finnpipette™ F2 | |
Orange | |
Finnpipette™ F2 | |
30 bis 300 μl | |
Orange |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.