Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Mehrkanalpipette für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4662090
710.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10598554
  • 1117.99 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Autoklavierbar
16
Pipette
0,1 μl
Finnpipette™ F2
Türkise Taste
Finnpipette™ F2
5 bis 50 μl
Türkis
Dokumentation
Brochures
Application Notes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ F2 16-Kanal-Pipette, Volumenbereich:5 bis 50 μl; Farbcode:Türkis; kompatible Spitzen:Finntip und Filter 50; Packungsgröße:1 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.