Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Mehrkanalpipette für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4662020
586.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10125483
  • 1440.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
Autoklavierbar
8
Pipette
0,2 μl
Finnpipette&handeln; F2
Gelb
Finnpipette™ F2
10 bis 100 μl
Gelb
Dokumentation
Brochures
Application Notes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ F2 8-Kanal-Pipette, Volumenbereich: 10 bis 100 μl; Farbcode: Gelb; kompatible Spitzen: Finntip 250, Filter 100; Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext und Filter 100 Ext; Packungsgröße: 1 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.