Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Einkanalpipetten mit festem Volumen
Entscheiden Sie sich für diese Pipetten für eingestellte Protokolle. Sie bieten eine leichte, reibungslose Pipettierfunktion und eine einstellbare Fingerstütze für maximalen Komfort.
Marke: Thermo Scientific™ 4651020N
173.25 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit festem Volumen eignen sich hervorragend für feste Arbeitsabläufe und zur Qualitätssicherung. Das Pipettieren geht leicht und mühelos von der Hand und die verstellbare Fingerstütze sorgt für maximalen Komfort.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Spezifikation
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30 | |
1 | |
10 μl |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | |
Pipette mit festem Volumen |