Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Center Feed Roll
The Fine Touch white centerfeed for drying hands and soaking up spills. Suitable for catering, housekeeping, healthcare and industrial environments.
Marke: Polyco Healthline PCF150W
50.59 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
- Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
- 2 ply
Spezifikation
Center-pull Towel | |
170 mm | |
150 m | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Non-sterile |
6.69 in. | |
334.64 ft. | |
Paper | |
White | |
2-ply |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Center Feed Roll > White, 2-ply
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur