Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White C Fold Hand Towels
The Fine Touch 2 ply C hand towel are made from quality material with an embossed finish, offering a durable and soft experience and self presenting to avoid waste.
Marke: Polyco Healthline PHTC2
88.64 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Embossed finish ensuring softness and great comfort
- 2 ply
Spezifikation
Hand Towel | |
310 mm | |
217 mm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Non-sterile |
12.20 in. | |
8.54 in. | |
Paper | |
White | |
2-ply |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen