Learn More
Wheaton™ Mikro-Pasteurpipette mit feiner Spitze, Großpackung
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
Marke: Wheaton™ 711117MF/3000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
- Mikrogröße
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
Mikro-Pasteur-Plastikpipette mit Feinspitze | |
Steril | |
Nein | |
Feine Spitze | |
Großpackungsbeutel zum Aufreißen | |
Ja |
1,5 ml | |
CE-Zeichen | |
LDPE | |
Flüssigkeitstransfer | |
3000/Packung | |
Saugbalg | |
150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Mikro-Pasteurpipette mit feiner Spitze, Großpackung > Verpackung: Großpackungsbeutel zum Aufreißen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur