Learn More
Epredia™ Fine Pore Cassettes in Tube Packs
For use with very small biopsy tissue samples. These cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front-edge lid hinge, and attached lids that are available in 12 color varieties.
327.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Poren Feine Pore
Verschlusstyp Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16344076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734BE
Beige
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16354076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734BL
Blau
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16364076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734GN
Grün
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16374076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734GY
Grau
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16384076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734LA
Lavendel
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16394076
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734LG
Hellgrün
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16304086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734LI
Lila
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16314086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734OR
Orange
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16324086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734PK
Rosa
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16334086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734TN
Gelbbraun
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16344086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734WH
Weiß
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16354086
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851734YW
Gelb
327.00 CHF
750 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Feine Pore
Ja
Cassette
750/Karton
Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Fine Pore Cassettes in Tube Packs