Learn More
Epredia™ Fine Pore Cassettes
For very small biopsy tissue samples, cassettes have a front-edge lid hinge with attached lids that are available in 12 different color varieties
396.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Verpackungsart | Lose verpackt |
Menge | 1000/Karton |
Poren | Feine Pore |
PrintMate-kompatibel | Nein |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16364086
|
Epredia™
B851735BE |
Beige |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16374086
|
Epredia™
B851735BL |
Blau |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16384086
|
Epredia™
B851735GN |
Grün |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16394086
|
Epredia™
B851735GY |
Grau |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16304096
|
Epredia™
B851735LA |
Lavendel |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16314096
|
Epredia™
B851735LG |
Hellgrün |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16324096
|
Epredia™
B851735LI |
Lila |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16334096
|
Epredia™
B851735OR |
Orange |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16344096
|
Epredia™
B851735PK |
Rosa |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16354096
|
Epredia™
B851735TN |
Gelbbraun |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16364096
|
Epredia™
B851735WH |
Weiß |
396.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16374096
|
Epredia™
B851735YW |
Gelb |
396.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Ja | |
1000/Karton | |
Nein |
Lose verpackt | |
Feine Pore | |
Cassette |