Learn More
Epredia™ Fine Pore Cassettes
For very small biopsy tissue samples, cassettes have a front-edge lid hinge with attached lids that are available in 12 different color varieties
Marke:  Epredia™ B851735TN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16354096
  • 396.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Spezifikation
Feine Pore
Lose verpackt
Nein
Cassette
Ja
1000/Karton
Gelbbraun