Learn More
Cole-Parmer™ Feine Faserschreiber
Diesen vielseitigen Labormarker eigenen sich zum Schreiben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Cole-Parmer™ Labormarker markieren dauerhaft auf Kunststoff, Waschglas, Metall oder Porzellan. Die Marker laufen nicht aus und verwischen nicht, wenn sie mit Wasser oder Alkohol in Berührung kommen.
Marke: Cole-Parmer™ 09964-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feine Faserspitze
- Schnelltrocknende Tinte
- Schreibt auf kalten und nassen Oberflächen
- Erhältlich in vier verschiedenen Farben
Spezifikation
Rot | |
Für Glas-, Porzellan- oder Metalloberflächen | |
10/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Feine Faserschreiber > Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur