Learn More
Erlab Filtration Boxes for Fire-Safety Cabinet Chemtrap
This filtration box for fire-safety cabinet Chemtrap Smart employs recirculating filtered air, which helps promote continuous ambient air.
auf Anfrage
Produkte 2
Produktcode Marke Model Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Model Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245755
Unterlagen ansehen
Erlab
AG016
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
30245761
Unterlagen ansehen
Erlab
AG026
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
This filtration box for fire-safety cabinet Chemtrap Smart employs recirculating filtered air, which helps promote continuous ambient air.
  • Safety Standards Filtration performances tested according to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • CE Marking
  • Dimensions (mm): Open: 490/542 (depending on the type of connection) x D 520 x H 464 Closed: L490/542 x D 520 x H 326
  • Air flow (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
  • Voltage / Frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Power consumption: 20 W
  • Metallic parts Anti-corrosion steel coated with 100% polyester
  • Filtration module is made with injected polypropylene
  • Carbon filtration for gases and vapors: AS : For organic vapors - BE+ : For organic and acid vapors F : For formaldehyde vapors - K : For ammonia vapors - Particulate filtration for powders HEPA H14 : 99.995 % filtration efficiency according EN1822 standard
  • Detection sensor: Type A, for acids / Type F, for formaldehyde / Type S, for solvents
  • Temperature / Relative Humidity sensor
  • Optional molecode gas
  • Male collar: 62 mm
  • Adaptable connection sleeve and clamp: 50 to 100 mm / 2 to 4 in.
  • Flexible connection tube: 1 m
  • Communication interface: Simple communication by LED pulsation system: fan alarm, optional filter performance alarm
  • eGuard: Interface for real-time remote control of safety parameters - PC compatible
  • Network connection
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab Filtration Boxes for Fire-Safety Cabinet Chemtrap