Learn More
Filterhilfe, Celite Hyflo Super-cel™, Thermo Scientific Chemicals
Filterhilfe, Celite Hyflo Super-cel, O2Si, CAS-Nummer-68855-54-9, 500 g, CHEBI:30563, 319-127-6, H319-H335-H350-H372
43.06 CHF - 122.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 68855-54-9 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.083 |
MDL-Nummer | MFCD00132803 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC-Name | Dioxosilan |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11435277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22658.36 |
500 g |
43.06 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11445277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22658.0E |
2500 g |
122.00 CHF
2500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Filterhilfe, Celite Hyflo Super-cel, O2Si, CAS-Nummer-68855-54-9, 500 g, CHEBI:30563, 319-127-6, H319-H335-H350-H372
AnwendungenDas Filterhilfsmittel Celite Hyflo Super-cel« wird als Filtrationsmittel, als funktionaler Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Papier, Gummi, Klebstoffen, Katalysatoren, Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen Chemikalien sowie als mildes Schleifmittel in Polituren und Reinigungsmitteln eingesetzt. Es wird auch bei der Klärung von Flüssigkeiten und Ölen, als effizienter Wärmedämmstoff, bei der Herstellung von Wärmeisolatoren, Schamottesteinen und feuer- und säurebeständigen Dichtungsmaterialien, als Absorptionsmittel, in absorbierendem Dynamit, als fester Träger in der Chromatographie, als pogzolanische Beimischung in Betonmischungen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Säuren.
Chemische Identifikatoren
68855-54-9 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00132803 | |
24261 | |
Dioxosilan |
Spezifikation
Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ | |
68855-54-9 | |
MFCD00132803 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |
Geruchsneutral | |
O2Si | |
14,4973 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H350-H373-H319-H335
Kann Krebs verursachen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H335-H350-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 319-127-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7311000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Filter aid, Celite Hyflo Super-cel
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Kieselguhr, Silica,Quartz