Learn More
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender
Füllschläuche für alle BRAND Seripettor und Dispensette Modelle ab Baujahr 1997
Marke:  BRAND™ 708210
11.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15498013
  • 15.85 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
  • 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
  • Teleskopfüllschläuche passen sich ohne Schneiden auf die richtige Höhe an.
  • Das einzigartige Design ermöglicht die Ansaugung von Flüssigkeit vom Flaschenboden aus und minimiert gleichzeitig die Aspiration von Fällungsmitteln.
  • Zwei Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern: Eine für 1 ml-, 2 ml-, 5 ml- und 10 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen und eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen
  • Fünf verschiedene Längen: 70 - 140 mm; 125 - 240 mm; 170 - 330 mm; 195 - 350 mm; 250 - 480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teleskopfüllschlauch für 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Nennvolumen
FEP
Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro
70 bis 140 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    19
    Stunden
    21
    Minuten
    55
    Sekunden
    19
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender > 70–140 mm; BRAND-Dispensette