Learn More
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender
Füllschläuche für alle BRAND Seripettor und Dispensette Modelle ab Baujahr 1997
Marke: BRAND™ 708220
23.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
- 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
- Teleskopfüllschläuche passen sich ohne Schneiden auf die richtige Höhe an.
- Das einzigartige Design ermöglicht die Ansaugung von Flüssigkeit vom Flaschenboden aus und minimiert gleichzeitig die Aspiration von Fällungsmitteln.
- Zwei Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern: Eine für 1 ml-, 2 ml-, 5 ml- und 10 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen und eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen
- Fünf verschiedene Längen: 70 - 140 mm; 125 - 240 mm; 170 - 330 mm; 195 - 350 mm; 250 - 480 mm
Spezifikation
Teleskopfüllschlauch für 25, 50, 100 ml Nennvolumen | |
FEP | |
Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro | |
250 bis 480 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender > 250 bis 480 mm; BRAND-Seripettor
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur