Learn More
Tocris Bioscience™ Filipin III
Polyene antibiotic; inhibits formation of pathological isoform of prion protein
Marke: Tocris Bioscience™ 6250/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Filipin III is a polyene antibiotic. Binds sterols in fungal membranes. Also inhibits formation of the pathological form of prion protein (PrP-res) from the normal membrane-bound (PrP-sen) form. Also fluorescent cholesterol stain.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Hemmstoff | |
C35H58O11 | |
Store at -20°C | |
1 mg |
480-49-9 | |
654.83g/mol | |
Antibiotics |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Filipin III > 50mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur