Learn More
Cytiva Ficoll PM70 Perfusionsmedien
Ein Sucrose-Polymer mit hohem Molekulargewicht mit minimaler Toxizität und guter Löslichkeit in wässrigen Lösungen.
Marke:  Cytiva 17-0310-50
Artikelnummer. 11510734
  • 1420.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Stabil in neutralen und alkalischen Lösungen
  • Schnell hydrolysiert in pH 3-Lösungen, besonders bei hohen Temperaturen
  • In Pulverform leicht löslich in wässrigen Medien
  • Gute Viskosität und gute osmotische Eigenschaften
  • Problemlos Massekonzentrationen von 50 % erreichbar
Speziell für die Verwendung in Perfusionsmedien für Laborstudien an Dextran-empfindlichen Tieren vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Perfusionsmedien
Laborstudie zu Dextran-empfindlichen Tieren
4 bis 30 °C
0,5 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Ficoll PM70 Perfusionsmedien > Ficoll PM70 Perfusionsmedien