Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Saccharosepolymere mit hoher Molekülmasse (), die durch Copolymerisierung von Saccharose mit Epichlorhydrin gebildet werden Cytiva™ Ficoll PM400 ist ein synthetisches neutrales, stark verzweigtes, hydrophiles Polymer aus Saccharose, das zur Herstellung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten durch Zentrifugation oder Sedimentation bei Einheitsdichte verwendet wird.
Marke:  Cytiva 17-0300-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590724
  • 1195.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Herstellung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten durch Zentrifugation oder Sedimentation bei Einheitsschwerkraft
  • Neutrales, stark verzweigtes hydrophiles Saccharosepolymer, das sich leicht in wässriger Lösung auflöst
  • Es können Konzentrationen von bis zu 50 % (w/v) erreicht werden, die Dichten von bis zu 1.2 g/ml abdecken
  • Hat bessere osmotische Eigenschaften als Saccharose
  • Bewahrt die funktionelle und morphologische Integrität
  • Nützlich zum Trennen von Zellen, die zentrifugationsempfindlich sind, und zum Trennen von Zellen mit ähnlicher Dichte, aber unterschiedlicher Größe
  • Dringt nicht in biologische Membranen ein
  • Dient als Rohmaterial für die Herstellung von Ficoll-Paque-Gradienten
  • Wird in anderen Anwendungen wie Elektrophorese, Hybridisierung und Kryokonservierung und als Hapten-Träger verwendet
  • Lieferung als Trockenpulver
  • Wird bei der Bildung von Dichtegradienten zur Trennung und Isolierung von eukaryotischen Zellen, Organellen und Bakterienzellen als Stabilisierungsmittel und als Trennmedium für die Isolierung von Lymphozyten verwendet
  • Wird in definierten Nährmedien, bei der Nukleinsäure-Hybridisierung, bei der Elektrophorese und bei immunologischen Studien verwendet
  • Wird zur Gradientenzentrifugation in allen Arten von Zentrifugenrotoren und zur Trennung bei Einheitsschwerkraft verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 g
Zellisolierung
0,12 EU/mg
Zentrifugationsmedien
Pulver
4 bis 30 °C
5 ηr bei 20 °C: 10 % (w/v), 20 ηr bei 20 °C: 20 % (w/v), 60 ηr bei 20 °C: 30 % (w/v), 180 ηr bei 20 °C: 40 % (w/v), 600 ηr bei 20 °C : 50 % (w/v)
Weiß
1,2 g/mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Ficoll PM400 > 500g