Learn More
Gibco™ Fibronectin Bovine Protein, Plasma
Fibronectin Bovine Protein, Plasma
Marke:  Gibco™ 33010018
Artikelnummer. 10042682
  • 306.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Fibronectin is a large, cell surface and plasma protein that exhibits structural and adhesive properties in cell-associated fibrillar matrices. Fibronectin is one of the primary cell adhesion molecules. Bovine Plasma Fibronectin is purified from plasma by affinity chromatography on gelatin-Sepharose and further purified by ion exchange chromatography to remove glycosaminoglycans. Bovine Fibronectin is filtered (0,2μm) and supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Fibronectin, Bovine Plasma
Store in freezer (-5 to -30°C).
Solid
Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Stem Cell Research
1 mg
Cattle/Bovine
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Fibronectin
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2614753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number33010018
Chargennummer2478345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number33010018
Chargennummer2912157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number33010018
Chargennummer2740329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number33010018
Chargennummer2498287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number33010018
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fibronectin Bovine Protein, Plasma > 1mg